Lämpölevy, C-MAG HP-sarja
Toimittaja: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 785 EUR
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Lämpölevy, C-MAG HP-sarja
Lämmittimet Lämpölevyt
Compact hotplates with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills and enables easy reading and adjustment of the temperature. Units feature a digital error code display and 'hot' top indicator to warn user that the surface is hot.
  • C-MAG HP 7 ja C-MAG HP 10 -malleja voi käyttää esimerkiksi ETS-D5-kontaktilämpömittarin kanssa, mikä mahdollistaa tarkan lämpötilansäädön
  • Kiinnitettävä suojakehikko katkaisee lämmittimestä virran, jos lämpötila ylittää 550 °C
  • Mikroprosessoriohjaus lähettää palautetta