Kadmium standardiliuos, 10 mg/L Cd in 5% typpihapossa (from Cd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
45257.AEEA 225 EUR
45257.AE
Kadmium standardiliuos, 10 mg/L Cd in 5% typpihapossa (from Cd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Lead Standards
Molecular Formula: Pb in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Sertifikaatit: Traceable to NIST