Kupari, sauvoja
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
45189.AXEA 0 EUR
45189.AX
Kupari, sauvoja
Kupari
Kaava: Cu
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545