Tina ≥99.9% (metals basis), ingot/button, Ø ∼36 mm (1.4 in), Thickness: 8 mm (0.3 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
45110.KF
45110.KFEA 143 EUR
45110.KF
Tina ≥99.9% (metals basis), ingot/button, Ø ∼36 mm (1.4 in), Thickness: 8 mm (0.3 in)
Tina
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈50g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Kaava: Sn
Kiehumispiste: 2270 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 232 °C
Tiheys: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587