Spriilamppu, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
294020007 294030008
451-3111EA 1 EUR
451-3111 451-3112
Spriilamppu, DURAN®
Lämmittimet Spriilamput
Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooking glasses and the materials they contain.
Tilavuus: 100 ml.
Ø×K: 75×103 mm.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman liitintä ja sydänlankaa.