Nikkeli, Keittoalusta 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

45099.HB 45099.FL 45099.GT
45099.HBEA 904 EUR
45099.HB 45099.FL 45099.GT
Nikkeli, Keittoalusta 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Nikkeli

CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Kaava: Ni
Kiehumispiste: 3007 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1453 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011137
CAS-numero: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR