Antimoni ≥99% (metals basis), hauleja ≤ 6.35 mm (0.25 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

45095.22 45095.A1 45095.36
45095.22EA 108 EUR
45095.22 45095.A1 45095.36
Antimoni ≥99% (metals basis), hauleja ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Antimoni

Purity: 99% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030

Kaava: Sb
Kiehumispiste: 1637 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 630 °C
Tiheys: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134030
CAS-numero: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR