Nikkelimonoksidi, vihreä (≥78.5% Ni)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

45094.A1 45094.30
45094.A1EA 769 EUR
45094.A1 45094.30
Nikkelimonoksidi, vihreä (≥78.5% Ni)
Nikkelimonoksidi

CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -400 Mesh Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145

Kaava: NiO
Sulamispiste: 1984 °C
Tiheys: 6,67
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011145
CAS-numero: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR