Telluuri standardiliuos, 1000 mg/L Te 5 % typpihapossa (from Te) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
44632.AD 44632.AE 44632.AP
44632.ADEA 182 EUR
44632.AD 44632.AE 44632.AP
Telluuri standardiliuos, 1000 mg/L Te 5 % typpihapossa (from Te) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Tellurium Standards
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Sertifikaatit: Traceable to NIST.