Palladium standard solution, 1000 mg/L Pd in 5% typpihapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 250 EUR
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Palladium standard solution, 1000 mg/L Pd in 5% typpihapossa (from Pd) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards

Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR