Kalsiumnitraatti H2O ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

44515.06 44515.14 44515.22
44515.06EA 117 EUR
44515.06 44515.14 44515.22
Kalsiumnitraatti H2O ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Kalsiumnitraatti H2O

Purity: 99.9995% CAS No.: 35054-52-5 Molecular Formula: CaN2O6.xH2O Formula Weight: 164.09(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Appearance: White Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604

Kaava: Ca(NO₃)₂·H₂O
Kiehumispiste: 132 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 42 °C
Tiheys: 1,82
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149604
CAS-numero: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1682

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR