Litiumnitraatti, vedetön ≥99.999% (metals basis)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara


Packaged under argon.

44456.09 44456.18 44456.30
44456.09EA 224 EUR
44456.09 44456.18 44456.30
Litiumnitraatti, vedetön ≥99.999% (metals basis)
Litiumnitraatti

Purity: 99.999% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline/Lump, Packaged under argon Density: 2.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094

Kaava: LiNO₃
Kiehumispiste: 600 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 264 °C
Tiheys: 2,38
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011094
CAS-numero: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5536

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR