Mangaani(II)kloriditetrahydraatii ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
44442.06 44442.14 44442.22
44442.06EA 99.2 EUR
44442.06 44442.14 44442.22
Mangaani(II)kloriditetrahydraatii ≥99.99% (metals basis)
Mangaani(II)kloriditetrahydraatii
Purity: 99.99% CAS No.: 13446-34-9 Molecular Formula: MnCl2.4H2O Formula Weight: 197.90 (125.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.010 Melting Point: 58° Merck Reference: 14,5728 MDL No.: MFCD00149792
Kaava: MnCl₂·4H₂O
Kiehumispiste: 1190 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 58 °C
Tiheys: 2,010
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149792
CAS-numero: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5728