VWR®, Viljelypullojen pidikkeet, ruostumatonta terästä
Toimittaja: VWR Collection
444-7035EA 151 EUR
444-7035 444-7036
VWR®, Viljelypullojen pidikkeet, ruostumatonta terästä
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Lisävarusteiden tiedot: * Alusta pidikkeille toimitetaan minitasoravistelijan ja mini-inkubaatioravistelijan mukana. Huomautus: muihin ravistelijoihin on erikseen tilattava reiällinen yleisalusta pullopidikkeiden tai koeputkitelineiden kiinnitystä varten.