Ravistelijat, keinusekoittajat, Duomax 1030
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 2230 EUR
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Ravistelijat, keinusekoittajat, Duomax 1030
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Keinusekoitin, joka on suunniteltu tasaiseen sekoitukseen, sopii pulloille, elatusainepulloille ja suurille astioille. Yksiköissä on analogiset säätimet keinutustaajuudelle ja -ajalle.
  • Moduulijärjestelmä: Duomax 1030 -laitteeseen voi liittää Incubator 1000 -inkubaattorin ja litteän tai korkean kuvun
  • Merkkiäänellä varustettu ajastustoiminto mahdollistaa jopa 120 minuutin käsittelyajan
  • Kiinteä 5°:n tai 10°:n kallistuskulma
  • Sopii käytettäväksi valvotuissa olosuhteissa, voidaan käyttää lämpötilassa 0 to 50 °C (suhteellinen kosteus 80%),