Koeputkiravistelija, Multi Reax
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
545-10000-00 545-10000-02 545-10000-03
444-1250EA 1970 EUR
444-1250 444-1251 444-1490
Koeputkiravistelija, Multi Reax
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Ravistelijassa on digitaalinen prosessiajastin ja näyttö, joiden avulla valvomaton käyttö voi kestää jopa 999 minuuttia. Laite ilmoittaa tehtävän valmistumisesta äänimerkillä. Yksikkö on erittäin vakaa, myös kosteilla pinnoilla.
  • Koeputkiravistelija, johon mahtuu jopa 26 putkea, joiden halkaisija voi olla 10-32 mm
  • Digitaalinen ravistelunopeuden asetus
  • Ajastin ja äänimerkki
  • Voidaan käyttää 0-50 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30