Ravistelijat, koeputkiravistelijat, Disruptor-Genie®
Toimittaja: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-D258 SI-D268 SI-D278 SI-DD78 SI-DD58 SI-DD68
444-0943EA 1830 EUR
444-0943 SCIISI-D268 444-0944 444-0946 444-0945 SCIISI-DD68
Ravistelijat, koeputkiravistelijat, Disruptor-Genie®
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Sopuhintainen vaihtoehto ultraäänirikkojille. Yksiköissä on monisuuntainen toiminto, joka samaan aikaan ravistelee ja pyörittää korkealla nopeudella, mikä nostaa rikkomistaajuutta. Sopii nopeaan hiivasolujen, bakteerien, kasvi- ja eläinkudoksen rikkomiseen, pellettien uudelleen suspensioihin ja lasihelmitoimenpiteisiin.
  • Ajastintoiminto: ilman käsiä 0 - 15 min tai jatkuva ajastamaton käyttö
  • Voidaan käyttää kylmätiloissa tai inkubaattorissa
Tilaustiedot: Supplied with quick change standard pop-off cup for use as standard vortex mixer with single testMore Product Information