Ravistelijat, ravisteleva inkubaattori, digitaalinen, ES-80
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS
ES-80
444-0937EA 4950 EUR
444-0937
Ravistelijat, ravisteleva inkubaattori, digitaalinen, ES-80
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
Kestävä ja luotettava ravisteleva inkubaattori, jossa ajan, lämpötilan ja ravistelunopeuden voi ohjelmoida. Laite soveltuu erilaisissa pulloissa ja astioissa olevien näytteiden hellävaraiseen ja voimakkaaseen ravisteluun ja inkubointiin. ES-80:ssa on näytteitä suojeleva pehmeä pysäytys ja käynnistys sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio. Inkubaattori soveltuu esimerkiksi mikro-organismien ja solujen kasvattamiseen, pitkäaikaiseen kasvatukseen ja kudosnäytteiden eristämiseen enintään 80 °C:ssa.
  • Aikaa, lämpötilaa ja ravistelunopeutta voi säätää digitaalisesti, mikä