Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS
PHMT-PSC18 PHMT-PSC24 PHMT-PSC96 PHMT-PSC32 PHMT-PSC24N
444-0922EA 2030 EUR
444-0922 444-0923 444-0926 444-0925 444-0924
Thermoshakers for microtubes and PCR plates, PHMT series
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
Pienikokoisten lämpöravistelijoiden mukana toimitetaan vaihdettavat blokit, joihin sopii 24 tai 32 mikroputkea tai yksi 96-kuoppainen levy (reunaton) inkuboitaessa 100 °C:een. Tehokas ja hiljainen moottori ravistelee tasaisesti koko nopeusalueella niin, että liike on tasaista koko ravistelualustalla. Laitteen ohjelmointi on helppoa, ja siinä on herkille näytteille soveltuva pehmeä käynnistys. Blokkivalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto moniin tavallisimpiin laboratorion käyttötarkoituksiin.
  • Sekoitus- ja inkubaatiovaiheet on yhdistetty, joten reaktioprosessiin kuluu vähemmän aikaa