Ravistelijat, rullasekoittajat, Roller 6 ja 10 basic ja digital
Toimittaja: IKA
4010000 4012000 4011000 4013000
444-0819EA 1970 EUR
444-0819 444-0821 444-0820 444-0822
Ravistelijat, rullasekoittajat, Roller 6 ja 10 basic ja digital
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Roller shakers with 6 or 10 rolls, provide smooth rocking and rolling action, basic models have fixed speed, and the digital units feature infinitely adjustable speed. Used for mixing blood samples, solid and liquid suspensions and viscous samples. The unit can be used with all conventional tubes and cylindrical bottles. Easily removable attachments enable quick cleaning in case of sample spills.
  • Voidaan käyttää 4...50 °C:ssa inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • Soveltuu jatkuvaan käyttöön
  • Rullia voi irrottaa, jotta suurienkin putkien ravistelu onnistuu