Titaani(IV)oksidirutiili ≥99.9% (metals basis)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

44375.14 44375.22
44375.14EA 269 EUR
44375.14 44375.22
Titaani(IV)oksidirutiili ≥99.9% (metals basis)
Titaani(IV)oksidirutiili

Purity: 99.9% CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 3-6mm Sintered Pieces Density: 4.23 Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269

Kaava: O₂Ti
Kiehumispiste: 2500…3000 °C
Sulamispiste: 1830…1850 °C
Tiheys: 4,23
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011269
CAS-numero: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Merck Index: 14,9472

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR