Magneettisekoitussauvojen nostajat
Toimittaja: COWIE
004.1300 004.1450 004.1350
442-9912EA 16 EUR
442-9912 442-9330 442-0158
Magneettisekoitussauvojen nostajat
Sekoittajat Sekoitustyökalut
PP covered, strong Alnico V magnetic core and hanging ring at one end. For the removal of stirrer magnets from vessels of all kinds.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää hyvin lämpötiloja, voidaan käyttää korkean ja matalan lämpötilan sovelluksissa