VWR®, Sekoitussauvat
Toimittaja: VWR Collection
442-4537EA 38.4 EUR
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, Sekoitussauvat
Sekoittajat Sekoitussauvat
PTFE teräsytimellä.
  • Kemiallisesti reagoimaton, naarmuuntumaton, lämpötila enintään 280 °C