Magneettisekoittaja, MR Hei-Mix S
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
503-02000-00 503-02000-13
442-1100EA 346 EUR
442-1100 442-0305
Magneettisekoittaja, MR Hei-Mix S
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Magnetic stirrer with white top plate and analogue control dials for speed setting.
  • Ideal for use with titrations
  • Chemically resistant PVDF top plate and polyamide housing
  • Electronic speed control without digital display
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.