Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, RET control-visc
Toimittaja: IKA
5030000 5020000 5020002
442-1012EA 2130 EUR
442-1012 442-1010 442-1011
Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, RET control-visc
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat
Turvallisissa lämmittävissä RET control-visc -magneettisekoittajissa on sisäänrakennettu vaaka, ja ne soveltuvat valvomattomaan käyttöön. Selkeän monikielisen TFT-näytön ansiosta kaikkien parametrien määrittäminen on helppoa, ja laitteen kotelon suljettu rakenne takaa pitkän käyttöiän. Integroidun lämpötilansäätötoiminnon ansiosta laitteeseen voi liittää suoraan käsiteltävään aineeseen asetetun lämpötila-anturin, jonka avulla aineen lämpötilaa voi hallita erittäin tarkasti. Lämpölevyn yhdistelmämateriaalin pohjana on ruostumaton teräs (valkoisissa malleissa on kemikaalinkestävä emalilevy),More Product Information