Magneettisekoittaja, FABdrive
Toimittaja: 2MAG
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 2210 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Magneettisekoittaja, FABdrive
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Kestävä magneettisekoittaja, jossa kokonaan koteloitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, soveltuu erittäin viskoosisille aineille. Käyttölämpötilat enintään 50 °C.
  • Erittäin voimakas magneettinen kytkentä SmCo-magneeteilla, magneettisen tehon siirtoon pitkiä matkoja tai astioiden paksujen pohjien läpi tai kun astioissa on kaksinkertainen pinnoite
  • Soveltuu hyvin prosessintekniikkajärjestelmiin ja teolliseen käsittelyyn integroitavaksi
IP-suojausluokka: IP 65
FABcontrol (external control unit must be ordered separately). Power: 100 W.More Product Information