VWR®, Sekoitusmagneetit, siipimalliset
Toimittaja: VWR Collection
442-0493EA 38 EUR
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Sekoitusmagneetit, siipimalliset
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta. Sekoitetaan koeputkissa, sentrifugiputkissa ja mikropulloissa. Siivet voidaan myös leikata sopivan kokoiseksi tarvittaessa.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä, sopii käytettäväksi korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa (-200–+280 °C)