VWR®, Sekoitusmagneetit, suorakulmaiset
Toimittaja: VWR Collection
442-0486EA 8.8 EUR
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Sekoitusmagneetit, suorakulmaiset
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-pinnoitettu, vahva Alnico V -magneettiydin. Sileä pinta. Erittäin tehokas sekoittaja erityisesti hitailla nopeuksilla.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä, sopii käytettäväksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)