VWR®, Sekoitusmagneetit, ristipää
Toimittaja: VWR Collection
442-0411EA 37.9 EUR
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Sekoitusmagneetit, ristipää
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta. Sopii erityisesti pieniin sekoitusastioihin, erittäin tehokas sekoitus.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, sopii käytettäväksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)