Pii ≥99.9% (metals basis), jauhe APS 1-5 µm

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

44185.09 44185.18 44185.30
44185.09EA 252 EUR
44185.09 44185.18 44185.30
Pii ≥99.9% (metals basis), jauhe APS 1-5 µm
Pii

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1346 MDL No.: MFCD00085311

Kaava: Si
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085311
CAS-numero: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR