Silikageeli, Pore size: 300 Å, spherical

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

44101.09 44101.18
44101.09EA 449 EUR
44101.09 44101.18
Silikageeli, Pore size: 300 Å, spherical
Silikageeli

CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232

Kaava: SiO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR