Sekoitusmoottori, sekoituslavat, 4-lapaiset
Toimittaja: IKA
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 857 EUR
441-2904 441-2901 441-2903
Sekoitusmoottori, sekoituslavat, 4-lapaiset
Sekoittajat Sekoitustyökalut
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sekoittaa tehokkaasti vetämällä sekoitettavat aineet astian pinnalta ja pohjasta. Paikalliset leikkausvoimat.
  • Suuri ja keskisuuri kierrosnopeusalue
  • Soveltuu erinomaisesti keski- ja matalaviskoosisten nesteiden sekoitukseen
  • Luo astiaan aksiaalisen virtauksen