Sekoitusmoottori, sekoituslavat, laakeri
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 367 EUR
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Sekoitusmoottori, sekoituslavat, laakeri
Sekoittajat Sekoitustyökalut
DURAN®-borosilikaattilasia, PTFE-lapa ja kiinnitysruuvi. Tiivis kansi tyhjiöhomogenisointiin 10⁻³ mbar saakka tasaisella sekoitunopeudella 800 min⁻¹.
  • Soveltuu erinomaisesti keittokolvien (250 - 2000 ml) kanssa käytettäväksi
  • PP-kierrekorkki, GL 25 -kierre