Sekoitusmoottori
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
F201A0150 F201A0152 F201A0151 F201A0155 F201A0156 F201A0157 SA201A0155 SA201A0151
441-0345EA 1110 EUR
441-0345 441-0347 441-0346 441-0348 441-0349 441-0350 441-0413 441-0474
Sekoitusmoottori
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
Valikoima yläpuolisia sekoittimia, joissa on elektroninen säätö ja jotka on varustettu edistyneillä turvajärjestelmillä.
  • Pienikokoinen ja helppokäyttöinen laite on kevyt, luotettava ja hiljainen
  • Vähittäinen käynnistys estää aineen läikkymisen astiasta
  • Mikroprosessoriohjattu moottori pitää nopeuden tasaisena, vaikka nesteen viskositeetti muuttuisi (muut kuin ES-mallit)
  • BS-, PW-, DLS-, LH- ja DLH-malleissa on avaimeton turvakiinnitysistukka, joka tekee käytöstä turvallisempaa
  • DLS- ja DLH-malleissa on kaksi digitaalista näyttöä, joissa näkyvät samanaikaisesti