VWR®, Sekoitussauvat
Toimittaja: VWR Collection
441-0253EA 52 EUR
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Sekoitussauvat
Sekoittajat Sekoitussauvat
PTFE. Yhteensopiva sekoituslapojen kanssa. Eivät reagoi kemiallisesti. Sileä pinta vähentää kontaminoitumista ja on helpompi puhdistaa. Eivät naarmuta ravisteluastiaa.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämpötilankestävä (−200–+280 °C)
Tilaustiedot: Sekoituslavat on tilattava erikseen.