Globe stirrer couplings, BOLA
Toimittaja: Bohlender
C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 217 EUR
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Globe stirrer couplings, BOLA
Sekoittajat Sekoitustyökalut
Liittimet POM soveltuvat erinomaisesti sekoittajan ja sekoitusvarren akselien kohdistamiseen. Voidaan käyttää lasisten, metallisten tai BOLA-sekoitusvarsien kanssa. Molempia malleja voi käyttää jopa 1200 r/min:n pyörimisnopeudella sekä kumpaankin pyörimissuuntaan.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, lämmönkestävyys –20...+110 °C
  • Laitteen osat kiinnitetään toisiinsa ruuviliitoksilla ja kiristysrenkailla
  • Vartta (pituus 90 mm) voi säätää
  • Kohdistusvirhe enintään 10 mm
Voimakas vääntömomentti, jopa 300 Ncm.
Powerful transmissionMore Product Information