Sinkki ≥99.999% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 2 mm (0.08 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

43504.FF 43504.FI
43504.FFEA 752 EUR
43504.FF 43504.FI
Sinkki ≥99.999% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 2 mm (0.08 in)
Sinkki

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈8.9g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291

Kaava: Zn
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR