Nikkelidikloridi, vedetön ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
43441.14 43441.06
43441.14EA 1540 EUR
43441.14 43441.06
Nikkelidikloridi, vedetön ≥99.99% (metals basis)
Nikkelidikloridi
Purity: 99.99% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Physical Form: Crystalline powder Density: 3.55 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 1001° Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Kaava: Cl₂Ni
Sulamispiste: 1001 °C
Tiheys: 3,55
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011142
CAS-numero: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6505