Koboltti ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 2.0 mm (0.08 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

43290.BU 43290.BQ
43290.BUEA 876 EUR
43290.BU 43290.BQ
Koboltti ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Koboltti

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935

Kaava: Co
Kiehumispiste: 2870 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1495 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010935
CAS-numero: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR