Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Potter-Elvehjem-tyyppi
Toimittaja: DWK Life Sciences
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 337 EUR
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Potter-Elvehjem-tyyppi
Homogenisaattorit Kudoshomogenisaattorit
Laasti on borosilikaattilasia, PTFE-survi varsi on ruostumatonta terästä. Uurrettu PTFE-survin hajottaa näytteen tehokkaasti huhmareen sylinteriin. Tarkka rakenne ja vaihdettavat osat.
  • Survimen ja putken välys on 0,1-0,15 mm
  • Varsi (Ø 6,3 mm) ruostumatonta terästä
  • Voidaan autoklavoida
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Sertifikaatit: Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).