Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Tenbroeck-tyyppi
Toimittaja: DWK Life Sciences
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 308 EUR
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Tenbroeck-tyyppi
Homogenisaattorit Kudoshomogenisaattorit
Borosilicate glass. Tissue grinders with interchangeable precision pestles and tubes for tissues such as liver, intestines, and heart.
  • Onton varren voi täyttää jäällä
  • Suuri säiliö, kaatonokka
  • Survimen ja putken välys 0,1 - 0,15 mm
Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).
Sertifikaatit: Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).