Sonikaattorit pienille näytteille, Q55 ja Q125
Toimittaja: QSONICA LLC
Q55A-220 Q55-220 Q125A-220 Q125-220 Q125AUK-220 Q125UK-220 Q55AUK-220 Q55UK-220
432-0236EA 2100 EUR
432-0236 432-0235 432-0232 432-0231 QSONQ125AUK-220 QSONQ125UK-220 QSONQ55AUK-220 QSONQ55UK-220
Sonikaattorit pienille näytteille, Q55 ja Q125
Homogenisaattorit Ultraääniset solun rikkojat
Q55-sonikaattori on pieni ja tehokas ultraääniprosessori, joka soveltuu solujen perushajottamiseen ja muihin pienten tilavuuksien käyttötarkoituksiin.
  • Vie vain vähän tilaa ja säästää siten arvokasta työtilaa
  • Peukalokytkin tai jatkuva käyttö
  • Yksinkertaiset säätimet
A digital programmable sonicator which is effective for standard cell disruption, DNA/RNA shearing, homogenisation and many other applications. The Q125 is ideal for small samples and for customers that do not plan to scale up to larger volumes in the future.
Ajan ja amplitudin voiMore Product Information