5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
431830500
431830500.EA 173 EUR
431830500.
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Kaava: C₇H₆BrFMg
Tiheys: 0,96 g/cm³
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01311468
CAS-numero: 186496-59-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Titration with HClO4 ≥98.0 %