Tallium(I)jodidi 99,9995 Metals basis, Puratronic®

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

Synonyms: Thallium iodide

43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 225 EUR
43001.09 43001.18 43001.36
Tallium(I)jodidi 99,9995 Metals basis, Puratronic®
Tallium(I)jodidi
Kaava: ITl
MW: 331.29 g/mol
Kiehumispiste: 824 °C
Sulamispiste: 440
Tiheys: 7.1
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011279
CAS-numero: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9264

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR