Metyleenisininen 1% (w/v) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 73.6 EUR
42771.AE 42771.AP
Metyleenisininen 1% (w/v) vesiliuos
Metyleenisininen
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Kaava: C₁₆H₁₈ClN₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150008
CAS-numero: 61-73-4