Sinkki ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
42703.G5 42703.G9
42703.G5EA 283 EUR
42703.G5 42703.G9
Sinkki ≥99.95% (metals basis), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Sinkki
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.35g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Kaava: Zn
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 420 °C
Tiheys: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011291
CAS-numero: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255