Natriumhypokloriitti 10 - 15% available chlorine vesiliuos, Reagent Grade

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 102 EUR
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Natriumhypokloriitti 10 - 15% available chlorine vesiliuos, Reagent Grade
Natriumhypokloriitti

  • ≥95% for general laboratory use.

Kaava: ClNaO
Kiehumispiste: 111 °C
Sulamispiste: -30 to -20 °C
Tiheys: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011120
CAS-numero: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR