Alumiini ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

42256.09 42256.18 42256.30
42256.09EA 158 EUR
42256.09 42256.18 42256.30
Alumiini ≥99.99% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Alumiini

Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.07g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Kaava: Al
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR