Mangaanidioksidi ≥99.9% (metals basis)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

42250.30 42250.A1
42250.30EA 250 EUR
42250.30 42250.A1
Mangaanidioksidi ≥99.9% (metals basis)
Mangaanidioksidi

Purity: 99.9% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.026 Appearance: Black Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463

Kaava: MnO₂
Sulamispiste: 535 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 5,026
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003463
CAS-numero: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,5730

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR