Etyleenidi(asetaatti) ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

41910.22 41910.36 41910.0E
41910.22EA 70.3 EUR
41910.22 41910.36 41910.0E
Etyleenidi(asetaatti) ≥97%
Etyleenidi(asetaatti)
Kaava: C₆H₁₀O₄
Kiehumispiste: 186…187 °C
Sulamispiste: –41 °C
Tiheys: 1,13
Leimahduspiste: 82 °C (181 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008718
CAS-numero: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,3799

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR